Learn More
(Para)periodato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10677400 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10677400 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10422180 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10677400 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 432851000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 13940-38-0 | H2INa3O6 | 293.88 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13940-38-0
Fórmula molecular H2INa3O6
Peso molecular (g/mol) 293.88
Número MDL MFCD00036146
Clave InChI DSYMXPNUZLZKOA-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo sodium paraperiodate, sodium para periodate, sodium triparaperiodate, sodium hydrogen periodate, 3na.h2io6, periodic acid trisodium salt, trisodium dihydrogen orthoperiodate, sodium para periodate, commercial, trisodium dihydroxydioxidoiodosylolate, trisodium dihydroxy-trioxido-oxo-$l^ 7-iodane
PubChem CID 9796123
Nombre IUPAC trisodium (dihydroxydioxidoiodosyl)olate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].O[I](O)([O-])([O-])([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium (para)periodate
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodometry)
Fórmula lineal Na3H2IO6
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.89
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de vidrio
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium (para)periodate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.