Learn More
p-toluenosulfonato de sodio, TRC
Código de producto. 30423970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423970 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30423970 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS22458010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium p-Toluenesulfonate
CAS 657-84-1
Fórmula molecular C7 H7 O3 S . Na
Cantidad 10 g
Sinónimo Sodium p-Toluensulfonate, Sodium p-Tolyl Sulfonate, Sodium Toluenesulfonate, Sodium Tosylate, Taycatox N 3000, Toluenesulfonic Acid Sodium Salt, p-Toluenesulfonic Acid Sodium Salt (7CI,8CI), 4-Methylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, 4-Toluenesulfonic Acid Sodium Salt, Chemguard NATS, Cyclophil STS 70, Eltesol ST 34, Eltesol ST 90, Naxonate ST, Pilot STS 32, Sodium 4-Methylbenzenesulfonate, Sodium 4-Toluenesulfonate, Sodium Methylbenzenesulfonate, Sodium p-Methylbenzenesulfonate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O3S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio; 4-metilbenzenesulfonato
Peso molecular (g/mol) 194.183
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.001