Learn More
Oxalato de sodio (cristales blancos o polvo), Fisher BioReagents
Código de producto. 10583505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10583505 500 g Frasco de vidrio 500 g
1 options
Código de producto. 10583505 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP353500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Esta sal sódica se utiliza en tampones para aplicaciones de biología molecular y cultivo celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Oxalate
CAS 62-76-0
Punto de fusión 250°C
Color Blanco
pH 8
Pérdida por secado 0.05% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C2Na2O4
Número MDL MFCD00012465
Cantidad 500 g
Índice Merck 15, 8781
Sinónimo sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
Información de solubilidad 0.005% max. Insoluble Matter
Clave InChI ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Nombre IUPAC disodio; oxalato
Peso molecular (g/mol) 134.00
PubChem CID 6125
Formula Weight (peso de la fórmula) 134
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Forma física Polvo/Sólido