Learn More
Oxalato de sodio, TRC
Código de producto. 30010229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010229 5 g 5 g
30007431 50 g 50 g
30009782 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010229 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6993485G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-76-0
Fórmula molecular C2O4.2Na
Peso molecular (g/mol) 134
Sinónimo Disodium oxalate;
Nombre IUPAC disodio; oxalato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Oxalate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.9592