Learn More
Solución de oxalato de sodio, 0,05M, Solstice
Código de producto. 15614870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
20 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15614870 20 L 20 litros
15604870 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15614870 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3524020L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.00€
    462.37€ / 20 litros
    Ahorro 62.63€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Volumétrica, 0,05 M de (COO)2Na2
Los productos de titulación de alta calidad de Solstice cubren todo el flujo de trabajo de titulación e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-76-0
Fórmula molecular C2Na2O4
Peso molecular (g/mol) 134.00
Número MDL MFCD00012465
Clave InChI ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
Nombre IUPAC disodio; oxalato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium oxalate solution
Forma física Liquid
Cantidad 20 L
Fórmula lineal NaOOCCOONa
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3631622
Formula Weight (peso de la fórmula) 134g/mol
Grado Not Available