Learn More
Oxalato de sodio, para análisis ACS, 99,96%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11434652 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11434652 1 kg
11414652 100 g
11424652 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434652 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219143991
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 62-76-0
Fórmula molecular C2Na2O4
Peso molecular (g/mol) 134
Número MDL MFCD00012465
Clave InChI ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
Nombre IUPAC oxalato de disodio
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium oxalate
Nombre de nota Para el análisis ACS
Color Blanco
Densidad 2.34 (agua = 1)
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 134
Forma física Polvo cristalino