Learn More
Oxalato de sodio, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium oxalate |
| Punto de fusión | 250.0°C to 270.0°C |
| Forma física | Crystalline Powder |
| Cantidad | 500 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | NaO2CCO2Na |
| Índice Merck | 15,8781 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 37g/L (20°C). Other solubilities: 6.3 g/100mL water (100°C), insoluble in ethanol and ether |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134 |
| Grado | Reactivo ACS |
Seguridad y manipulación
- Sodium oxalate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethanedioic acid, disodium salt