Learn More
Oxalato sódico, solución volumétrica estándar Acculute, concentración final de 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Unit
6 Units
Tamaño de la unidad:
1 unidad
6 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11359329 1 Unit 1 unidad
11349329 6 Units 6 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359329 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088626.LQ
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 62-76-0 | C2Na2O4 | 134.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-76-0
Fórmula molecular C2Na2O4
Peso molecular (g/mol) 134.00
Número MDL MFCD00012465
Clave InChI ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 6125
Nombre IUPAC disodio; oxalato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium oxalate
Olor Odorless
Forma física Líquido
Color Incolora
Tipo Analytical Volumetric Solution
Cantidad 1 Unit
Formula Weight (peso de la fórmula) 134
Grado Standard