Learn More
Oxalato sódico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444763 500 g 500 g
11434763 100 g 100 g
11454763 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444763 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11648.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 62-76-0 | C2Na2O4 | 134.00 g/mol
Sodium oxalate is used as reducing agent, as a primary standard for standardizing potassium permanganate solutions and as a neutralizer for exothermic acidic reactions. It finds application in metal cleaning preparations, metal extraction and separation, blueprint coatings, electroplating baths, special cement manufacturing, plant nutrition as well as in textile and pharmaceutical industries. It plays an important role to remove calcium ions from blood plasma and prevents blood clotting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El oxalato de sodio se utiliza como agente reductor, como estándar primario para estandarizar las soluciones de permanganato potásico y como neutralizador para las reacciones ácidas exotérmicas. Se aplica en preparaciones de limpieza de metales; extracción y separación de metales; revestimientos de color azul acero; baños de galvanoplastia; fabricación de cemento especial; nutrición de plantas; así como en las industrias textiles y farmacéuticas. Desempeña un papel importante para eliminar los iones de calcio del plasma sanguíneo y previene la coagulación de la sangre.
Solubilidad
Soluble en agua y ácido fórmico. Insoluble en éter y alcohol.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-76-0
Fórmula molecular C2Na2O4
Peso molecular (g/mol) 134.00
Número MDL MFCD00012465
Clave InChI ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
Nombre IUPAC disodio; oxalato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium oxalate
Punto de fusión ∼250°C to 270°C (decomposition)
Densidad 2.34
Olor Odorless
Cantidad 500 g
Beilstein 3631622
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,8650
Información de solubilidad Soluble in water and formic acid. Insoluble in ether and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium oxalate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanedioic acid, disodium salt