Learn More
Oxalato de sodio, +99,8 %, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 12606777 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12606777 250 g 250 GR
12616777 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12606777 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/5840/50
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 62-76-0
Fórmula molecular C2Na2O4
Peso molecular (g/mol) 134.00
Número MDL MFCD00012465
Clave InChI ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
Nombre IUPAC disodio; oxalato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 250°C
Color Blanco
pH 8
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 134g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium oxalate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.