Learn More
Oxalato de sodio, ≥99,5%, Reactivo ACS, Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Oxalate |
| Forma física | Solid |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula lineal | NaOOCCOONa |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3631622 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥99,5 % |
| Grado | Reactivo ACS |
| Envase | Frasco de polietileno |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium oxalate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Disodium oxalate