Learn More
Oxalato sódico, 98,5+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10442211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10442211 100 g Frasco de plástico 100 GR
10052710 500 g Frasco de plástico 500 GR
10391614 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10442211 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207721000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.35€
    29.40€ / 100 g
    Ahorro 1.95€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 62-76-0 | C2Na2O4 | 134.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-76-0
Fórmula molecular C2Na2O4
Peso molecular (g/mol) 134.00
Número MDL MFCD00012465
Clave InChI ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
Nombre IUPAC disodio; oxalato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium oxalate
Nombre de nota pure
Punto de fusión 250.0°C to 270.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.1% max. (105°C, 2 hrs)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal NaO2CCO2Na
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 8781
Información de solubilidad Solubility in water: 37g/L (20°C). Other solubilities: 6.3g/100mL water (100°C),insoluble in ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 134
Porcentaje de pureza 98.5%
Grado Extra puro
Materia insoluble 0.2% max. (in water)
Forma física Polvo fino