Learn More
Oxalato sódico, 98,5+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10391614 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10391614 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10442211 100 g Frasco de plástico 100 GR
10052710 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10391614 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207720025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00€
    251.00€ / 2.5 Kg
    Ahorro 17.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 62-76-0 | C2Na2O4 | 134.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-76-0
Fórmula molecular C2Na2O4
Peso molecular (g/mol) 134.00
Número MDL MFCD00012465
Clave InChI ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
Nombre IUPAC disodio; oxalato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium oxalate
Nombre de nota pure
Punto de fusión 250.0°C to 270.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.1% max. (105°C, 2 hrs)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal NaO2CCO2Na
Cantidad 2.5 kg
Índice Merck 15, 8781
Información de solubilidad Solubility in water: 37g/L (20°C). Other solubilities: 6.3g/100mL water (100°C),insoluble in ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 134
Porcentaje de pureza 98.5%
Grado Extra puro
Materia insoluble 0.2% max. (in water)
Forma física Polvo fino