Learn More
Sodium oxalate, 0.1N Standardized Solution
Código de producto. 15452857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15452857 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15452857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 047123.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.40€
    64.65€ / 1 litros
    Ahorro 9.75€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 62-76-0 | C2Na2O4 | 134.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium oxalate
Nombre de nota 0.1N Standardized Solution
CAS 62-76-0
Fórmula molecular C2Na2O4
Fórmula lineal Na2C2O4
Número MDL MFCD00012465
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
Sinónimo sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
Clave InChI ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Nombre IUPAC oxalato de disodio
Peso molecular (g/mol) 134.00
PubChem CID 6125
Formula Weight (peso de la fórmula) 134