Learn More
Ortovanato de sodio, TRC
Código de producto. 30426146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30426146 100 g
30414992 5 g
30414398 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426146 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS655003100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13721-39-6
Fórmula molecular Na3O4V
Peso molecular (g/mol) 183.91
Sinónimo NSC 79534, Sodium o-Vanadate, Sodium Orthovanadate, Sodium Orthovanadate (Na3VO4), Sodium Tetraoxovanadate(3-), Sodium Vanadate, Sodium Vanadate (Na3VO4), Trisodium Orthovanadate, Trisodium Vanadate, Sodium Vanadate(V) (Na3VO4)
Nombre IUPAC trisodio; trioxido(oxo)vanadio
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-][V](=O)([O-])[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Orthovanadate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/3Na.4O.V/q3*+1;;3*-1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.8929