Learn More
Sodium orthovanadate, MedChemExpress
Descripción
Sodium orthovanadate is an inhibitor of protein tyrosine phosphatases, alkaline phosphatases and a number of ATPases, most likely acting as a phosphate analogue.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium orthovanadate |
| CAS | 13721-39-6 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | Na3O4V |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | H2O : 8.33 mg/mL (45.29 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 80°C) (insoluble or slightly soluble) |
| SMILES | [O].[Na].[V] |
| Peso molecular (g/mol) | 183.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.91 |
| Mostrar más |