Learn More
Ortovanadato de sodio, 96% mín., (polvo), MP Biomedicals
Código de producto. 11495721 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11495721 100 g
11485721 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495721 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215966480
Potente inhibidor de fosfato alcalino
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13721-39-6
Fórmula molecular Na3O4V
Peso molecular (g/mol) 183.907
Clave InChI IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium salt
PubChem CID 61671
ChEBI CHEBI:35607
Nombre IUPAC trisodio; trioxido(oxo)vanadio
SMILES [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Orthovanadate
Forma física Powder
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min.
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.9