Learn More
Ortovanadato de sodio, mín. 96 %, MP Biomedicals
Código de producto. 11475721 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
11475721 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11475721 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215966410
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Orthovanadate
CAS 13721-39-6
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min.
Fórmula molecular Na3O4V
Sinónimo sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium salt
Clave InChI IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC trisodio; trioxido(oxo)vanadio
Peso molecular (g/mol) 183.907
PubChem CID 61671
ChEBI CHEBI:35607
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.91
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium Orthovanadate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium orthovanadate