Learn More
Ortovanadato de sodio, solución acuosa de 100 mM, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15413009 100 mL 100 ml
15403009 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15413009 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60191.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 13721-39-6 | Na3O4V | 183.907 g/mol
Sodium orthovanadate, is used as an inhibitor of several phosphatases and kinases such as protein tyrosine phosphatases (PTPs), alkaline phosphatase (ALP), and ATPase. It also acts as an inhibitor of adenosine kinase (AK) and phosphofructokinase (PFK). It also suppresses p53-mediated apoptosis by transcription-dependent and -independent pathways.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ortovanadato de sodio, se utiliza como inhibidor de varias fosfatasas y quinasas, como las proteínas tirosina fosfatasas (PTPs), la fosfatasa alcalina (ALP) y la ATPasa. También actúa como inhibidor de la adenosina quinasa (AK) y la fosfofructoquinasa (PFK). También suprime la apoptosis mediada por p53 a través de vías dependientes e independientes de la transcripción.
Solubilidad
Es soluble en agua (50 mg/ml, )
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13721-39-6
Fórmula molecular Na3O4V
Peso molecular (g/mol) 183.907
Número MDL MFCD00003511
Clave InChI IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium salt
PubChem CID 61671
ChEBI CHEBI:35607
Nombre IUPAC trisodio; trioxido(oxo)vanadio
SMILES [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium orthovanadate
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal Na3VO4
Información de solubilidad It is soluble in water (50mg/ml,)
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100mM aq. soln.