Learn More
Oleato de sodio, TRC
Código de producto. 30136590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136590 50 g 50 g
30133091 10 g 10 g
30012609 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136590 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS96014050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-19-1
Fórmula molecular C18H33NaO2
Peso molecular (g/mol) 304.44
Nombre IUPAC sodio; (Z)-octadec-9-enoato
SMILES [Na+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Oleate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H34O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.2378