Learn More
Oleato sódico, Honeywell Fluka™
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 143-19-1 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 15 kg |
| Temperatura de inflamación | 149 °C |
| PubChem CID | 44135713 |
| Porcentaje de pureza | ≥82% |
| Envase | Tambor de polietileno |