Learn More
Octanoato de sodio-d15, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Octanoate-D15 |
| CAS | 56408-90-3 |
| Fórmula molecular | C8 D15 O2 . Na |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Octanoic-d15 acid, sodium salt (9 CI), Sodium octanoate-d15, Sodium octanoate-D15, Octanoic-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-d15 acid sodium salt, Perdeuteriooctanoic acid sodium salt, Octanoic acid D15 sodium salt, Octanoic acid-d15 sodium salt, Caprylic acid-d15 sodium salt, Sodium caprylate-d15 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H16O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;/h2-7H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2; |
| SMILES | [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecadeuteriooctanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 181.286 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.191 g/mol |
| Mostrar más |