Learn More
Octanoato de sodio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485513 500 g 500 g
11475513 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485513 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13451.36
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 1984-06-1 | C8H15NaO2 | 166.20 g/mol
Sodium octanoate may be used as a protein stabilizer for molecules such as albumin and fibrinogen under conditions such heat sterilization. Also used for blood plasma fractionation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El octanoato de sodio puede usarse como estabilizador de proteínas para moléculas como la albúmina y el fibrinógeno en condiciones como la esterilización por calor. También se utiliza para el fraccionamiento de plasma sanguíneo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1984-06-1
Número MDL MFCD00058511
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium octanoate
Punto de fusión >300°C
Fórmula molecular C8H15NaO2
Cantidad 500 g
Beilstein 3597723
Sinónimo sodium octanoate, sodium caprylate, octanoic acid, sodium salt, sodium n-octanoate, sodium octoate, caprylic acid sodium salt, natrium octanoat, octanoic acid sodium salt, unii-9xtm81vk2b, 9xtm81vk2b
Información de solubilidad Soluble in water.
Clave InChI BYKRNSHANADUFY-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio; octanoato
Peso molecular (g/mol) 166.20
PubChem CID 23664772
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.2
Porcentaje de pureza 96%