Learn More
Octanoato de sodio-8,8,8-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Octanoate-8,8,8-D3 |
| CAS | 1219795-01-3 |
| Fórmula molecular | C8H12D3NaO2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Sodium Octanoate-8,8,8-d3, Sodium octanoate-8,8,8-d15, Sodium octanoate-8,8,8-D3, Octanoic-8,8,8-d3 acid sodium salt, Octanoic acid 8,8,8-D3 sodium salt, Octanoic acid-d3 sodium salt, Caprylic acid-ω-d3 sodium salt, Sodium caprylate-ω-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H16O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;/h2-7H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/i1D3; |
| SMILES | [O-]C(CCCCCCC([2 H])([2 H])[2 H])=O.[Na+] |
| Nombre IUPAC | octanoato de sodio-8,8,8-d3 |
| Peso molecular (g/mol) | 169.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.12 g/mol |
| Mostrar más |