Learn More
O,O-Dimetiltifosfato de sodio (grado técnico), TRC
Código de producto. 30136311
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136311 1 g 1 g
30134968 500 mg 500 miligramos
17933855 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136311 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6242401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23754-87-2
Fórmula molecular C2 H6 O3 P S . Na
Peso molecular (g/mol) 164.1
Sinónimo Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl ester, sodium salt (1:1), Methyl sodium phosphorothioate ((MeO)2(NaO)PS) (6CI), Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl ester, sodium salt (8CI,9CI), Sodium O,O-dimethyl phosphorothioate, Sodium O,O-dimethyl thiophosphate, O,O-Dimethylphosphorothioic acid sodium
Nombre IUPAC sodio; [metoxi(sulfido)fosforil]oximetano
SMILES [Na+].COP(=O)([S-])OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O,O-Dimethylphosphorothioic acid sodium salt
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7O3PS.Na/c1-4-6(3,7)5-2;/h1-2H3,(H,3,7);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.9673