Learn More
Nitroprusiato de sodio, reactivo específico para trabajos generales de laboratorio, Fisher Chemical™
Código de producto. 10234160 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10234160 100 g Jarra de plástico para polvo 100 GR
1 options
Código de producto. 10234160 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/5680/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 13755-38-9
Color Rojo
pH 5
Forma física Sólido cristalino
Cantidad 100 g
Fórmula molecular C5H4FeN6Na2O3
Número MDL MFCD00149192
Sinónimo nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
Clave InChI JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Nombre IUPAC disodio;hierro(4+);anión nitroxil;pentacianida;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 297.95
PubChem CID 11953895
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.94g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium nitroferricyanide dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitroferricyanide dihydrate, Sodium nitroferricyanide