Learn More
Sodium nitroprusside, MedChemExpress
Código de producto. 16488366
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488366 100 mg 100 miligramos
16422176 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488366 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0564
MedChemExpress Sodium nitroprusside (Ro 21-2498) is a potent vasodilator working through releasing NO spontaneously in blood.
Sodium nitroprusside (Ro 21-2498) is a potent vasodilator working through releasing NO spontaneously in blood.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium nitroprusside
Forma física Solid
CAS 14402-89-2
Color Reddish Brown
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5FeN6Na2O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Ro 21-2498
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (381.80 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (127.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#C[Fe-2](C#N)(C#N)(C#N)(N=O)C#N.[Na+].[Na+]
Peso molecular (g/mol) 261.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.92
Porcentaje de pureza 98.0%