Learn More
Sodium Nitroprusside Dihydrate, purum p.a., ≥98% (AT), ACS reagent, Honeywell™
Código de producto. 15616850 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15616850 25 g 25 g
15606850 100 g 100 g
15626850 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15616850 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 7178025G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a.,≥98.0% (AT)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13755-38-9
Fórmula molecular C5H4FeN6Na2O3
Peso molecular (g/mol) 297.95
Número MDL MFCD00149192
Clave InChI JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium nitroprusside dihydrate
Cantidad 25 g
Fórmula lineal Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O
Número UN UN3288
Nombre IUPAC disodio; hierro(4+); anión de nitroxilo; pentacianida; dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.95g/mol
Porcentaje de pureza ≥98% (AT)