Learn More
Nitroprusido sódico dihidratado, puriss. p.a., ≥99%, reactivo ACS, Solstice
Código de producto. 15686840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15686840 100 g 100 g
15696840 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15686840 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 71778100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00€
    154.95€ / 100 g
    Ahorro 20.05€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-03-2027
Añadir a la cesta
puriss. p.a., reactivo ACS, reactivo de Farmacopea Europea, ≥ 99 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13755-38-9
Fórmula molecular C5H4FeN6Na2O3
Peso molecular (g/mol) 297.95
Número MDL MFCD00149192
Clave InChI JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
Nombre IUPAC disodio; hierro(4+); anión de nitroxilo; pentacianida; dihidrato
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium nitroprusside dihydrate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 297,95g/mol
Porcentaje de pureza ≥99 %
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium nitroprusside dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.