Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Nitroprusside Dihydrate |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 100 g |
| Nombre IUPAC | disodio; hierro(4+); anión de nitroxilo; pentacianida; dihidrato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.95 |
| Porcentaje de pureza | 99.87% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium Nitroprusside Dihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium NitroprussideDihydrate