Learn More
Nitroprusiato de sodio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 11488842 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11488842 100 g Jarra de plástico para polvo 100 GR
1 options
Código de producto. 11488842 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/5720/48
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
100g, tarro para polvos de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 13755-38-9
Color Rojo
pH 5
Forma física Sólido cristalino
Cantidad 100 g
Fórmula molecular C5H4FeN6Na2O3
Número MDL MFCD00149192
Sinónimo nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
Clave InChI JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Nombre IUPAC disodio; hierro(4+); anión de nitroxilo; pentacianida; dihidrato
Peso molecular (g/mol) 297.95
PubChem CID 11953895
Formula Weight (peso de la fórmula) 297,94g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium nitroferricyanide dihydrate
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitroferricyanide dihydrate, Sodium nitroferricyanide