Learn More
Dihidrato de nitroferricianuro de sodio, grado reactivo ACS, químico Ricca
Código de producto. 31750302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31750302 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 31750302 Proveedor Ricca Chemical Company N.º de proveedor RDCS0700100B1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Nitroferricyanide
Nombre de nota Dihidrato
CAS 13755-38-9
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Forma física Cristales finos o polvos cristalinos
Cantidad 100 g
Envase Botella blanca de poliuretano de boca ancha
Fórmula molecular C5H4FeN6Na2O3
Número MDL MFCD00149192
Sinónimo nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
Clave InChI JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Nombre IUPAC disodium pentacyano(oxidaniumylidyneamino)ironbis(ylium) dihydrate
Peso molecular (g/mol) 297.95
PubChem CID 11953895
Porcentaje de pureza 99 a 102%
Grado ACS