Learn More
Nitroferrocianuro de sodio dihidrato, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium nitroferricyanide dihydrate |
| Color | Burdeos |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 100 g |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Gravedad específica | 1.72 |
| Densidad | 1.7200g/mL |
| Fórmula lineal | Na2Fe(CN)5NO·2H2O |
| Índice Merck | 15,878 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium nitroferricyanide dihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitroferricyanide dihydrate