Learn More
Nitroferricianuro de sodio, dihidrato, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Product Code. 15598164 Shop All J.T.Baker Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 g
Envase:
Frasco de polietileno
Unit Size:
125 g
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
15598164 125 g Frasco de polietileno 125 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15598164 Supplier Avantor J.T.Baker Supplier No. 379204
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Chemical Identifiers
CAS 13755-38-9
Fórmula molecular C5H4FeN6Na2O3
Peso molecular (g/mol) 297.95
Número MDL MFCD00149192
Clave InChI JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium Nitroferricyanide
Nombre de nota Dihydrate
Forma física Crystals
Cantidad 125 g
Nombre IUPAC disodio; hierro(4+); anión de nitroxilo; pentacianida; dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.95
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno