Learn More
Nitrito de sodio, (USP/FCC), MP Biomedicals
Código de producto. 11487241 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11487241 1 kg
11477241 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11487241 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0296030191
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 7632-00-0
Fórmula molecular NNaO2
Peso molecular (g/mol) 69.00
Número MDL MFCD00011118
Clave InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Nombre IUPAC nitrito de sodio
SMILES [Na+].[O-]N=O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Sodium Nitrite
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 69
Grado FCC/USP
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.