Learn More
Nitrito de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium nitrite |
| CAS | 7632-00-0 |
| Cantidad | 250 g |
| Fórmula molecular | N O2 . Na |
| Sinónimo | Sodium nitrite, Nitrous Acid Sodium Salt, Anti-Rust, E 250, Erinitrit, Filmerine, M 138C, Nitrous Acid Soda, SNS 40, Sodium Nitrite, Sodium Nitrite (NaNO2), Synfat 1004 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]N=O |
| Nombre IUPAC | sodio; nitrito |
| Peso molecular (g/mol) | 69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 68.9827 |