Learn More
Sodium Nitrite Solution, Volumetric, 0.1M NaNO2 (0.1N), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15626750 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15626750 1 L Glass bottle 1 litro
1 options
Código de producto. 15626750 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 707761L
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Volumétrico, 0,1 M de NaNO2 (0,1N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium nitrite solution
Nombre de nota Volumetric, 0.1M NaNO2 (0.1N)
CAS 7632-00-0
Cantidad 1 L
Fórmula molecular NNaO2
Fórmula lineal NaNO2
Número MDL MFCD00011118
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
Clave InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]N=O
Nombre IUPAC nitrito de sodio
Peso molecular (g/mol) 69.00
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Formula Weight (peso de la fórmula) 69g/mol
Envase Glass bottle