Learn More
Solución de nitrito sódico, 0,2M, Solstice
Código de producto. 15694910
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Unit Size:
1 litro
Product Code. Cantidad Unit Size
15694910 1 L 1 litro
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15694910 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 352721L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.31€
    62.30€ / 1 litros
    Ahorro 8.01€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Volumétrico, 0,2 M de NaNO2 (0,2 N)
Los productos de titulación de alta calidad de Solstice cubren todo el flujo de trabajo de titulación e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium nitrite solution
CAS 7632-00-0
Forma física Liquid
Cantidad 1 L
Fórmula molecular NNaO2
Fórmula lineal NaNO2
Número MDL MFCD00011118
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
Clave InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]N=O
Nombre IUPAC sodio; nitrito
Peso molecular (g/mol) 69.00
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Formula Weight (peso de la fórmula) 69g/mol
Grado Not Available
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.2M