Learn More
Solución de nitrito sódico, 0,1M, Solstice
Descripción
Los productos de titulación de alta calidad de Solstice cubren todo el flujo de trabajo de titulación e incluyen:
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium nitrite solution |
| CAS | 7632-00-0, 7732-18-5 |
| Forma física | Liquid |
| Cantidad | 1 L |
| Fórmula molecular | NNaO2 |
| Fórmula lineal | NaNO2 |
| Número MDL | MFCD00011118 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Sinónimo | sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts |
| Clave InChI | LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M |
| Mostrar más |