missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitrito de sodio, extra puro, SLR, Fisher Chemical™

Código de producto. p-7073552 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
2,5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10607042 500 g 500 GR
10305770 1 kg 1 KG
10182920 2.5 kg 2,5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10607042 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/5600/53
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 7632-00-0
Fórmula molecular NNaO2
Peso molecular (g/mol) 69.00
Número MDL MFCD00011118
Clave InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Nombre IUPAC sodio; nitrito
SMILES [Na+].[O-]N=O

Especificaciones

Punto de ebullición 320°C
Punto de fusión 271°C
Color Amarillo
pH 8 to 9
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 69g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium nitrite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.