Learn More
Nitrito de sodio, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10607042 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
2,5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10607042 500 g 500 GR
10305770 1 kg 1 KG
10182920 2.5 kg 2,5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10607042 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/5600/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7632-00-0
Fórmula molecular NNaO2
Peso molecular (g/mol) 69.00
Número MDL MFCD00011118
Clave InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Nombre IUPAC sodio; nitrito
SMILES [Na+].[O-]N=O
Especificaciones
Punto de ebullición 320°C
Punto de fusión 271°C
Color Amarillo
pH 8 to 9
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 69g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium nitrite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.