Learn More
Nitrito de sodio, ACS, 97 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11337817 500 g 500 g
11317817 25 g 25 g
11327817 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11337817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014244.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7632-00-0 ∣ NNaO2 ∣ 69.00 g/mol
El nitrito de sodio se utiliza en muchas aplicaciones industriales, como el curado, la coloración y la conservación de la carne. Se utiliza como reactivo en química analítica, como antídoto en la intoxicación por cianuro, como electrolito en la molienda electroquímica, como solución de enfriamiento en sistemas de circuito cerrado y como aditivo en grasas industriales. Se aplica como inhibidor de la corrosión así como en la industria del caucho. En la metalurgia, se utiliza para la fosfatación y el desestañado. Actúa como precursor de colorantes diazoicos, compuestos nitrosos y diversos compuestos orgánicos como los productos farmacéuticos. Como aditivo alimentario, se utiliza para prevenir el botulismo.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7632-00-0
Fórmula molecular NNaO2
Peso molecular (g/mol) 69.00
Número MDL MFCD00011118
Clave InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Nombre IUPAC sodio; nitrito
SMILES [Na+].[O-]N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium nitrite
Punto de fusión 271°C
Nombre de nota For ACS analysis; Decomposes above 320°
Forma física Granular
Cantidad 500 g
Sensibilidad Hygroscopic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min
Densidad 2.17 g/mL
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,ethanol,ammonia and nitric acid. Slightly soluble diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 69
Porcentaje de pureza ≥97%
Grado Reactivo ACS