Learn More
Nitrito de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
El nitrito de sodio se utiliza en muchas aplicaciones industriales como el curado, la coloración y la conservación de la carne. Se utiliza como reactivo en química analítica, como antídoto en la intoxicación por cianuro, como electrolito en la molienda electroquímica, como solución de enfriamiento en sistemas de circuito cerrado y como aditivo en grasas industriales. Se aplica como inhibidor de la corrosión así como en la industria del caucho. En la metalurgia, se utiliza para la fosfatación y el desestañado. Actúa como precursor de colorantes diazoicos, compuestos nitrosos y diversos compuestos orgánicos como los productos farmacéuticos. Como aditivo alimentario, se utiliza para prevenir el botulismo.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
El nitrito de sodio se utiliza en muchas aplicaciones industriales, como el curado, la coloración y la conservación de la carne.Se utiliza como reactivo en química analítica, como antídoto en la intoxicación por cianuro, como electrolito en la molienda electroquímica, como solución de enfriamiento en sistemas de circuito cerrado y como aditivo en grasas industriales.Se aplica como inhibidor de la corrosión así como en la industria del caucho.En la metalurgia, se utiliza para la fosfatación y el desestañado.Actúa como precursor de colorantes diazoicos, compuestos nitrosos y diversos compuestos orgánicos como los productos farmacéuticos.Como aditivo alimentario, se utiliza para prevenir el botulismo.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol, etanol, amoníaco, ácido nítrico.Éter dietílico ligeramente soluble.
Notas
Se descompone por encima de 320°.Higroscópico.Incompatible con agentes reductores, agentes oxidantes fuertes, sustancias orgánicas, metales finamente pulverizados.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium nitrite |
| Punto de fusión | 271°C (decomposition) |
| CAS | 7632-00-0 |
| Cantidad | 500 g |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Densidad | 2.17 |
| Fórmula molecular | NNaO2 |
| Fórmula lineal | NaNO2 |
| Número MDL | MFCD00011118 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium nitrite
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 3
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium nitrate