Learn More
Nitrito de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
5000 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11432958 1000 g 1000 g
11442958 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11432958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18668.0B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7632-00-0 ∣ NaNO2 ∣ 69.00 g/mol
El nitrito de sodio se utiliza en muchas aplicaciones industriales como el curado, la coloración y la conservación de la carne. Se utiliza como reactivo en química analítica, como antídoto en la intoxicación por cianuro, como electrolito en la molienda electroquímica, como solución de enfriamiento en sistemas de circuito cerrado y como aditivo en grasas industriales. Se aplica como inhibidor de la corrosión así como en la industria del caucho. En la metalurgia, se utiliza para la fosfatación y el desestañado. Actúa como precursor de colorantes diazoicos, compuestos nitrosos y diversos compuestos orgánicos como los productos farmacéuticos. Como aditivo alimentario, se utiliza para prevenir el botulismo.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El nitrito de sodio se utiliza en muchas aplicaciones industriales, como el curado, la coloración y la conservación de la carne.Se utiliza como reactivo en química analítica, como antídoto en la intoxicación por cianuro, como electrolito en la molienda electroquímica, como solución de enfriamiento en sistemas de circuito cerrado y como aditivo en grasas industriales.Se aplica como inhibidor de la corrosión así como en la industria del caucho.En la metalurgia, se utiliza para la fosfatación y el desestañado.Actúa como precursor de colorantes diazoicos, compuestos nitrosos y diversos compuestos orgánicos como los productos farmacéuticos.Como aditivo alimentario, se utiliza para prevenir el botulismo.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol, etanol, amoníaco, ácido nítrico.Éter dietílico ligeramente soluble.
Notas
Se descompone por encima de 320°.Higroscópico.Incompatible con agentes reductores, agentes oxidantes fuertes, sustancias orgánicas, metales finamente pulverizados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7632-00-0
Fórmula molecular NaNO2
Peso molecular (g/mol) 69.00
Número MDL MFCD00011118
Clave InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Nombre IUPAC nitrito de sodio
SMILES [Na+].[O-]N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium nitrite
Punto de fusión 271°C (decomposition)
Forma física Crystalline Powder and/or Crystals
Cantidad 1000 g
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.17
Fórmula lineal NaNO2
Número UN UN1500
Índice Merck 14,8648
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,ethanol,ammonia,nitric acid. Slightly soluble diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 69
Porcentaje de pureza 98%
Grado Ungraded
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium nitrite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrite