Learn More
El nitrito de sodio-18O2 puede contener hasta un 2% de 16O2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Nitrite-18O2 |
| CAS | 123798-55-0 |
| Fórmula molecular | N 18O2 . Na |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Nitrous-18O2 Acid Sodium Salt (10% 16O2) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1/i2+2,3+2; |
| SMILES | [Na+].[18O-]N=[18O] |
| Peso molecular (g/mol) | 72.995 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 72.991 |