Learn More
Nitrito de sodio-15N, TRC
Código de producto. 30132955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132955 2.5 g 2.50 g
30138626 1 g 1 g
30004995 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132955 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6480022.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68378-96-1
Fórmula molecular 15N O2 . Na
Peso molecular (g/mol) 69.99
Sinónimo Nitrous-15N acid, sodium salt (9CI), Sodium 15N-nitrite, Sodium nitrite-15N
SMILES [Na+].[O-][15N]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Nitrite-15N
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.9797