Learn More
Nitrito de sodio, solución estandarizada de 0,1 M, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15411857 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15411857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043015.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.00€
    81.65€ / 500 ml
    Ahorro 13.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium nitrite
CAS 7632-00-0, 7732-18-5
Presión de vapor 17mm Hg at 20°C
Densidad 1.01g/cm3 at 20°C
Forma física Líquido
Fórmula molecular NNaO2
Número MDL MFCD00011118
Color Incolora
Solubilidad Miscible with water, methanol, ethanol, ammonia and nitric acid; Slightly miscible with diethyl ether
Clave InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]N=O
Nombre IUPAC sodio; nitrito
Peso molecular (g/mol) 69.00
PubChem CID 23668193
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:78870
Formula Weight (peso de la fórmula) 69
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nitrito de sodio:0,7%; agua:99,3%