Learn More
Nitrato de sodio, TraceSELECT™, ≥99,999% (base de metales), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15646840 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15646840 25 g Poly bottle 25 g
15636840 100 g Frasco de polietileno 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15646840 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 7175225G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7631-99-4
Fórmula molecular NNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.99
Número MDL MFCD00011119
Clave InChI VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
Nombre IUPAC sodium nitrate
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Punto de ebullición Decomposes on heating
Nombre del producto químico o material Sodium nitrate
Punto de fusión 308°C
Color Incolora
pH 5.0 to 7.0 (at 20°C)
Forma física Solid
Cantidad 25 g
Fórmula lineal NaNO3
Número UN UN1498
Información de solubilidad 883g/L (at 20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.99g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.999% (metals basis)
Grado TraceSELECT
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.