Learn More
Sodium nitrate, Honeywell™
Código de producto. 15628090 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15628090 500 g 500 g
15618090 250 g 250 g
15608090 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15628090 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor S5506500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥99,0 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-99-4
Fórmula molecular NNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.99
Número MDL MFCD00011119
Clave InChI VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
Nombre IUPAC sodio; nitrato
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium nitrate
Cantidad 500 g
Fórmula lineal NaNO3
Número UN UN1498
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.99g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%