Learn More
Nitrato de sodio, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 380.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Sodium nitrate |
| Punto de fusión | 306.0°C |
| Color | Incoloro a blanco |
| pH | 5.5 to 8.3 (5% aq. soln.) |
| Forma física | Polvo cristalino o cristales |
| Cantidad | 25 kg |
| Fórmula lineal | NaNO3 |
| Índice Merck | 15,8778 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 900g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol |
| Mostrar más |